Learn More
Tefuriltriona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315116 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315116 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17215000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tefuryltrione
CAS 473278-76-1
Nombres de analitos o componentes Tefuryltrione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 Cl O7 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClO7S/c1-29(25,26)17-8-7-13(20(24)18-15(22)5-2-6-16(18)23)19(21)14(17)11-27-10-12-4-3-9-28-12/h7-8,12,18H,2-6,9-11H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC3CCCO3
Nombre IUPAC 2-[2-cloro-4-metilsulfonil-3-(oxolan-2-ilmetoximetil)benzoil]ciclohexano-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 442.91
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0853 g/mol