Learn More
Tefluthrin, TRC
Código de producto. 30041348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041348 1 g 1 g
18052430 100 mg 100 miligramos
18060220 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0138001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79538-32-2
Fórmula molecular C17 H14 Cl F7 O2
Peso molecular (g/mol) 418.73
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester, (1R,3R)-rel- (9CI), A 14974, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester, [1α,3α(Z)]-, Force, Force (pesticide), Force 3G, Force CS, JF 6064, Komet RP, PP 993, ProShield, R 151993, Tefluthrin, Tefluthrin CS, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester, (1R,3R)-rel-
Nombre IUPAC (2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilfenil)metil (1S,3S)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES Cc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@H]2[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)C2(C)C)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tefluthrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClF7O2/c1-6-11(19)13(21)7(14(22)12(6)20)5-27-15(26)10-8(16(10,2)3)4-9(18)17(23,24)25/h4,8,10H,5H2,1-3H3/b9-4-/t8-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0571
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.