Learn More
Teflubenzurón 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320279 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320279 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011140ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teflubenzuron
CAS 83121-18-0
Nombres de analitos o componentes Teflubenzuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H6 Cl2 F4 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F
Nombre IUPAC N-[(3,5-dicloro-2,4-difluorofenil)carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 381.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.9742 g/mol