Learn More
Robin™ Baño de agua de teflón
Código de producto. 11969687
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
11 L
26 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11969687 26 L cada uno
11949687 5 L cada uno
11959687 11 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11969687 Proveedor Robin™ N.º de proveedor PE810
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice el baño de agua de teflón para incubar muestras en ácidos/bases o agua de mar a una temperatura constante durante un largo periodo de tiempo. Adecuado para matraces, frascos y gradillas.
Depósito de PTFE al baño María de +100 °C
  • Depósito de PTFE para ácidos/bases y agua de mar
  • Volumen de 5 a 26 l
  • Alcanza el punto de ebullición
  • Regulación desde la temperatura ambiente (+5 °C) hasta los +100 °C
  • Visualización del punto de ajuste mediante el potenciómetro graduado, resolución de 1 °C
  • Seguridad de sobrecalentamiento
  • Fijado en +130 °C, por termofusible
  • Depósito recubierto de teflón
  • Esta es la única protección contra productos químicos corrosivos: ácidos, bases, también adecuada para el agua de mar
  • La capa de PTFE de 40 m elimina los efectos de la electrólisis en las paredes del depósito
  • No funciona en seco
  • El uso del baño con productos corrosivos debe realizarse bajo una campana extractora
  • Fuente de alimentación de 230 V, 50 Hz
  • Baño analógico
Specifications
Capacidad (métrico) 26 L
Intervalo de temperatura De 5 °C a 100 °C
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Resolución de temperatura 1°C
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz