Descripción
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Las crestas de púas proporcionan un agarre seguro en el interior de los tubos flexibles. La orientación en T proporciona flexibilidad y versatilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Puerto de salida | Unión de espiga de manguera |
| Método de esterilización | Radiación gamma, óxido de etileno (EtO), haz de electrones y autoclave |
| Forma | En T |
| Material (sello) | Polipropileno |
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.