Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tedizolid
Código de producto. 30117303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30117303 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30117303 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467582500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 856866-72-3 | C17H15FN6O3, C17H15FN6O3 | 370.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856866-72-3
Fórmula molecular C17H15FN6O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tedizolid
Cantidad 250 mg
Punto de fusión 201.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.34
Clave InChI XFALPSLJIHVRKE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1N=NC(=N1)C1=NC=C(C=C1)C1=C(F)C=C(C=C1)N1CC(CO)OC1=O
Nombre IUPAC 3-{3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl]phenyl}-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Peso molecular (g/mol) 370.34