Learn More
Tedizolid, TRC
Product Code. 30012133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30012133 5 mg 5 miligramos
30004071 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012133 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT0137505MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 856866-72-3
Fórmula molecular C17 H15 F N6 O3
Peso molecular (g/mol) 370.34
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-, (5R)-, (5R)-3-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-2-oxazolidinone, DA 7157, Sivextro, TR 700, Tedizolid
Nombre IUPAC (5R)-3-[3-fluoro-4-[6-(2-metiltetrazol-5-il)piridina-3-il]fenil]-5-(hidroximetil)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES Cn1nnc(n1)c2ccc(cn2)c3ccc(cc3F)N4C[C@H](CO)OC4=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tedizolid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15FN6O3/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(9-25)27-17(24)26/h2-7,12,25H,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.119