Learn More
Tedizolid, TRC
Código de producto. 30004071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004071 50 mg 50 miligramos
30012133 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01375050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856866-72-3
Fórmula molecular C17 H15 F N6 O3
Peso molecular (g/mol) 370.34
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-, (5R)-, (5R)-3-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-(hydroxymethyl)-2-oxazolidinone, DA 7157, Sivextro, TR 700, Tedizolid
Nombre IUPAC (5R)-3-[3-fluoro-4-[6-(2-metiltetrazol-5-il)piridina-3-il]fenil]-5-(hidroximetil)-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES Cn1nnc(n1)c2ccc(cn2)c3ccc(cc3F)N4C[C@H](CO)OC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tedizolid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15FN6O3/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(9-25)27-17(24)26/h2-7,12,25H,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.119