Learn More
Fosfato de tedizolid, Mikromol™
Descripción
Fosfato de tedizolid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tedizolid Phosphate |
| CAS | 856867-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Tedizolid Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 F N6 O6 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (5R)-3-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]-5-[(phosphonooxy)methyl]-2-oxazolidinone, TR 701FA, Tedizolid Hydrogen Phosphate, Tedizolid Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16FN6O6P/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(30-17(24)25)9-29-31(26,27)28/h2-7,12H,8-9H2,1H3,(H2,26,27,28)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | Cn1nnc(n1)c2ccc(cn2)c3ccc(cc3F)N4C[C@H](COP(=O)(O)O)OC4=O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de [(5R)-3-[3-fluoro-4-[6-(2-metiltetrazol-5-il)piridin-3-il]fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metilo |
| Mostrar más |