Learn More
Tedatioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16436277
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436277 5 mg 5 miligramos
16403558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101755
MedChemExpress Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide acts as a serotonin and norepinephrine (NE)-preferring triple reuptake inhibitor (TRI) and 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 and α1A-adrenergic receptor antagonist. ,
Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide acts as a serotonin and norepinephrine (NE)-preferring triple reuptake inhibitor (TRI) and 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 and α1A-adrenergic receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tedatioxetine hydrobromide
CAS 960151-65-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22BrNS
Cantidad 5 mg
Sinónimo Lu AA24530 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (274.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2C3CCNCC3)C=C1.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 364.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.34
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation