Learn More
Tectorigenin, MedChemExpress
Código de producto. 16481508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481508 5 mg 5 miligramos
16419108 10 mg 10 miligramos
16414897 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0792
MedChemExpress Tectorigenin is a plant isoflavonoid originally isolated from the dried flower of Pueraria thomsonii Benth.
Tectorigenin is a plant isoflavonoid originally isolated from the dried flower of Pueraria thomsonii Benth.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tectorigenin
CAS 548-77-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (399.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 300.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.26
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation