Learn More
Tectochrysin, MedChemExpress
Código de producto. 16438707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16438707 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16438707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14592
MedChemExpress Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tectochrysin
CAS 520-28-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Techtochrysin NSC 80687
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 268.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease