Learn More
Tecnazene 100 μg/mL en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324416 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324416 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17200000EL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Nombres de analitos o componentes 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H Cl4 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenceno
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 260.89
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.8761 g/mol