Learn More
Tecnaceno (2,3,5,6-tetracloronitrobenceno), Mikromol
Código de producto. 30464145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30464145 250 mg
1 options
Código de producto. 30464145 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2521.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tecnaceno (2,3,5,6-tetracloronitrobenceno), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Nombres de analitos o componentes 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H Cl4 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 260.89
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.8761 g/mol