Learn More
Tecloftalam, TRC
Código de producto. 30410041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410041 100 mg
30426609 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT013700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76280-91-6
Fórmula molecular C14 H5 Cl6 N O3
Peso molecular (g/mol) 447.91
Sinónimo Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]benzoic acid (ACI), 2,3,4,5-Tetrachloro-6-((2,3-dichlorophenyl)carbamoyl)benzoicacid, Shirahagen S, Techlofthalam, Tecloftalam
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetracloro-6-[(2,3-diclorofenil)carbamoilo] ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tecloftalam
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H5Cl6NO3/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(23)24)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H,(H,21,22)(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.8401