Learn More
Tecloftalam Imide, TRC
Código de producto. 30426816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426816 10 mg
30426815 25 mg
30411424 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01371010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26491-30-5
Fórmula molecular C14 H3 Cl6 N O2
Peso molecular (g/mol) 429.9
Sinónimo 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
Nombre IUPAC 4,5,6,7-tetracloro-2-(2,3-diclorofenil)isoindol-1,3-dión
SMILES Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tecloftalam Imide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.8295