Learn More
Gallenkamp Horno de vacío con control electrónico digital PID
Código de producto. 13025703
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
31 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13025703 31 L cada uno
1 options
Código de producto. 13025703 Proveedor Gallenkamp N.º de proveedor OVA031.XX3.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00€
    4950.21€ / paquete de 1
    Ahorro 149.79€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Gallenkamp El horno de vacío está aislado con lana de vidrio de grado especial para reducir al mínimo la pérdida de calor por radiación.
  • Cámara de doble pared, cámara exterior de forma rectangular hecha de láminas gruesas de acero dulce.
  • La cámara interior tiene forma cilíndrica y está hecha de láminas de acero inoxidable con espacio para una bomba de vacío y el manómetro de vacío se encuentra en la parte superior de la unidad.
  • La cámara interior tiene capacidad para un número. Bandeja de acero inoxidable de altura regulable.
  • El horno está aislado con lana de vidrio de grado especial para reducir al mínimo la pérdida de calor por radiación.
  • La puerta es de placa de acero inoxidable con un mecanismo especialmente diseñado que tiene alineación.
  • Un sellado perfecto se obtiene mediante un tornillo positivo especialmente diseñado para apretar la tapa.
  • En el centro se encuentra una ventana de cristal para poder ver sin tener que abrir la puerta.
  • Un conjunto de calentadores de banda envuelve la cámara de vacío para lograr una respuesta rápida y una uniformidad máxima del calor.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 31 L
Temperatura (métrico) 200 °C
Tipo Hornos de vacío
Material Acero inoxidable