Learn More
Clorofenotano técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DDT (technical) |
| CAS | 8017-34-3 |
| Fórmula molecular | C14H9Cl5 • (C14H9Cl5) |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene','1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-','mixt. contg. (9CI), Technical chlorophenothane, Benzene','1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-','mixt. with 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene] (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10;15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h2*1-8,13H |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C=C1.ClC3=CC=C(C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(Cl)(Cl)Cl)C=C3 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-(2,2,2-tricloro-1-(4-clorofenil)etil)benceno--4,4'-(2,2,2-tricloroetano-1,1-diil)bis(clorobenceno) (1/1) |
| Peso molecular (g/mol) | 708.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 703.8294 |