Learn More
Sobres de tampón técnico de calibración de pH 4,01, Hanna Instruments™
Descripción
- Tampón de calibración de pH 4,01 técnico de calidad superior trazable a NIST y se suministra con un Certificado de análisis
- Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
- HI50004-02 es tampón de calibración de pH 4,01 técnico de calidad superior fabricado según las normas ISO3696/BS3978
- Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas de control de peso y material de vidrio de clase A en un entorno de temperatura controlada mediante termómetros certificados
- Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | pH 4.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 25 x 20 ml |
| Tipo de solución | Tampón |
| Formulación | Solución tampón acuoso |
| Olor | Inodoro |