Learn More
Tampón de calibración técnico de pH 1, Hanna Instruments™
Código de producto. 10799505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10799505 20 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10799505 Proveedor Hanna Instruments N.º de proveedor HI5000102
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 20 mL
Tipo de solución Tampón
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro
compliance-icons
Nombre del producto
  • ph 1.00 Buffer Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid