Learn More
Soluciones técnicas tampón de pH, METTLER TOLEDO™
Código de producto. 10343291
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Incolora
Rojo
Verde
pH:
10,00
11
2
4,01
7
9,21
Tamaño de la unidad:
250 ML
250 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color pH Tamaño de la unidad
10343291 Incolora 10,00 250 ML
10383191 Azul 9,21 250 ML
10634091 Incolora 11 250 ml
10598281 Incolora 2 250 ml
10683701 Verde 7 250 ML
10201841 Rojo 4,01 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10343291 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    26.00€ / 250 ml
    Ahorro 4.90€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona un tampón de pH total fiable. La solución de tampón de pH técnico Mettler Toledo™ se especifica con dos decimales y es trazable según los estándares del NIST. La solución con codificación cromática está disponible en un frasco de plástic
Las mediciones de pH son tan precisas como las soluciones tampón utilizadas para fines de calibración. Estas soluciones tampón de grado técnico proporcionan un tampón de pH fiable para su uso habitual con la mayoría de aplicaciones. (Los electrodos de pH se deben calibrar al menos una vez al día antes de las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo).
  • Trazable según el NIST y con especificación de dos decimales
  • Frascos de plástico prácticos con parte superior de rosca para un fácil manejo
  • Incluye un certificado de prueba y etiqueta clara con una tabla de temperatura
  • La ficha técnica y la etiqueta contienen información de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Descripción Buffer técnico pH 10,00, 250mL
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH, calibración de electrodos
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH
pH 10,00
Cantidad 250 mL
Olor Inodoro
Envase 250 ml
Trazabilidad según el NIST Sí
Grado Técnico