Learn More
Sobres de tampón técnico, Mettler Toledo™
Descripción
- Los sobres garantizan una solución fresca para cada calibración
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 2 |
| Cantidad | 30 × 20 ml |
| Tipo de solución | Tampón |
| Envase | Sobres |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- buffer solution pH 2.00
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid