Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11745164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1000 mL
Envase:
1 botella
10 frascos
25 frascos
Tamaño de la unidad:
250 ML
cada uno
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11745164 250 ml 1 botella 250 ML
10216304 250 ml 25 frascos paquete de 25
10595505 1000 mL 10 frascos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11745164 Proveedor WTW N.º de proveedor 108802
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Preciso y trazable NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), su precisión es ±0,03 pH.
  • Preciso y trazable al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.) en tamaño a granel de 250 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase 1 botella
Trazabilidad según el NIST
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)