Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™
Descripción
- Preciso y trazable al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.) en tamaño a granel de 250 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado
- Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
- Uso económico
- Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 7 |
| Cantidad | 250 mL |
| Envase | 25 frascos |