Learn More
Solución tampón de pH 4,01 técnico, Mettler Toledo™
Código de producto. 12611306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12611306 6 x 250 mL 1500 ML
1 options
Código de producto. 12611306 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51350018
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Calibración de sensores de pH con tampones de pH fiables para todo tipo de aplicaciones. La solución de tampón de pH técnico Mettler Toledo está disponible en prácticos frascos con etiquetas de fácil lectura. Se suministra en paquetes de seis para dispone
Los electrodos de pH deben calibrarse periódicamente; al menos una vez al día antes de realizar las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo. La calibración ajusta el desplazamiento y la pendiente de un electrodo a sus valores reales. Puesto que un electrodo se caracteriza por la pendiente y el desplazamiento, es aconsejable hacer un mínimo de dos puntos de calibración para obtener mediciones fiables y una mayor precisión. Es importante que las mediciones se encuentren dentro del intervalo de calibración.
La escala de pH reconocida internacionalmente se basa en materiales de referencia estándar (SRM) seleccionados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST) (EE.UU.). Estas soluciones de tampón son trazables hasta estos patrones primarios. El certificado de la inspección de calidad, que está disponible para cada frasco y sobre, garantiza los valores y la trazabilidad indicados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición de 100 °C
Color Rojo
Certificado de análisis Suministrado
Densidad 1g/cm3
Descripción Buffer técnico pH 4,01, 6 x 250 mL
pH 4.01
Forma física Líquido
Cantidad 6 x 250 mL
Formulación Hidrogenoftalato de potasio
Envase 6 × 250 ml
Trazabilidad según el NIST Rastreable hasta NIST
Información de solubilidad Completamente miscible en agua