Learn More
Tampón técnico para pH Certificado por DKD pH 7,00, METTLER TOLEDO™
Código de producto. 10711955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
1Each
6 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ML
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10711955 250 mL 6 × 250 ml 1500 ML
10709883 250 mL 1Each 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711955 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51350044
 Artículo restringido
En stock
Los tampones certificados por el DKD (Deutscher Kalibrierdienst, Servicio de calibración alemán) son el producto perfecto para los sectores regulados.
  • pH 7,00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Certificado de tampón pH 7,00, 6 x 250 mL
pH 7.00
Cantidad 250 mL
Envase 6 × 250 ml