Learn More
Tampón de pH 2 técnico, Mettler Toledo™
Código de producto. 12601306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12601306 6 x 250 mL 1500 ML
1 options
Código de producto. 12601306 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51350016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    89.19€ / 1500 ml
    Ahorro 11.81€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Trazables según los estándares de referencia principales proporcionados por NIST.
  • pH 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción pH del tampón técnico 2,00, 6 x 250 mL
pH 2
Cantidad 6 x 250 mL
Tipo de solución Tampón
Envase 6 × 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Technical buffer pH 2.00
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous