Learn More
Tampón de pH 11,00 técnico, Mettler Toledo™
Código de producto. 11962535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11962535 6 x 250 mL 1500 ML
1 options
Código de producto. 11962535 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51350026
 Artículo restringido
En stock
Trazables según los estándares de referencia principales proporcionados por NIST.
  • pH 11,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Buffer técnico pH 11,00, 6 x 250 mL
pH 11
Cantidad 6 x 250 mL
Tipo de solución Tampón
Envase 6 × 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine