Learn More
Cole-Parmer™ Medidor de punto de fusión avanzado
Código de producto. 11426638
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD retroiluminada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11426638 LCD retroiluminada cada uno
1 options
Código de producto. 11426638 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0301149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00€
    2388.35€ / paquete de 1
    Ahorro 396.65€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Incluye una pantalla del cabezal patentada.
  • Temperatura máxima 400 °C
  • Enfriamiento integrado de 350 °C a 50 °C en 12 minutos
  • Con tasa de rampa variable entre 0,5 y 10 °C en incrementos de 0,1 °C
  • Con ajuste de cabezal de dos etapas.
  • Gran pantalla LCD alfanumérica con retroiluminación transparente.
  • Gran interfaz fácil de leer.
  • La impresora está disponible por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Medidor de punto de fusión avanzado
Tensión 120 V/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 325 x 200 x 170 mm
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Requisitos eléctricos 120 V/230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) Hasta tres muestras de tubos capilares de 2,0 mm de diámetro
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 170 mm
Incluye Impresora
Longitud (imperial) 12,8 in
Longitud (métrico) 325 mm
Modelo SMP30
Intervalo de temperatura (imperial) Ambiente a 752 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 400 °C
Peso (métrico) 3,6 kg
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Frecuencia 50/60Hz