Learn More
Cole-Parmer™ Baño de agua sin calentar serie WBU-200
Código de producto. 12797919
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12797919 18 L cada uno
11513779 12 L cada uno
12707929 26 L cada uno
12717929 48 L cada uno
12777919 8 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12797919 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1611201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.00€
    623.21€ / paquete de 1
    Ahorro 200.79€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Este baño de agua sin calefacción de la serie WBU-200 cuenta con un interior de acero inoxidable resistente a la corrosión para una fácil limpieza.
  • Fabricado en duradero acero inoxidable.
  • Estuche robusto a prueba de salpicaduras.
  • Asa de transporte integrada para mayor seguridad.
  • Diseñado para usarse con un Tempette con clip o Tempunit™ Termorregulador (se vende por separado), estos baños de agua incorporan asas de transporte para mayor seguridad.
  • Todos los baños de agua tienen carcasas exteriores de acero esmaltado al horno y se suministran con placa de montaje de puente para sujetar el termorregulador.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4,8 gal.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 18 L
Para utilizar con (equipo) Tempette con clip
Tipo Baño de agua sin calentar
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Longitud (métrico) 530 mm
Longitud (métrico) interior 505 mm
Anchura (métrico) 325 mm
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (imperial) 6,8 in
Altura (imperial) interior 5,9 in
Altura (métrico) 172 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Fondo (imperial) 2,6 in
Fondo (métrico) 65 mm
Peso (métrico) 7,5 kg