Learn More
Techne™ 48 Accesorios para el sistema de PCR en tiempo real PrimePro
Código de producto. 15303165
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
48
Unit Size:
cada uno
Product Code. N.° de pocillos unitSize
15303165 48 cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 15303165 Supplier Techne™ Supplier No. 9394598
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
™ 48 Los accesorios del sistema de PCR en tiempo real Techne PrimePro te mantienen funcionando sin problemas.
Placas y sellos para su uso con Techne PrimePro 48 Thermal Ciclador
Specifications
Formato Estándar
Descripción Placas de PCR en tiempo real para Prime Pro 48; 50/Pk
matriz, red, conjunto 6 x 8
Color Natural translúcido
Para utilizar con (equipo) Techne PrimePro 48
Material Polipropileno
N.° de pocillos 48
N.° por paquete 50