Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio para incubadora de hibridación serie HI-200, tubo
Código de producto. 12132080
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
220 mm
240 mm
Diámetro exterior (métrico):
44 mm
80 mm
Para utilizar con (equipo):
HB-3D Hybrigene
Hibridizador HB-1D
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12132080 220 mm 44 mm Hibridizador HB-1D cada uno
11513849 240 mm 44 mm HB-3D Hybrigene cada uno
11593839 240 mm 80 mm Hibridizador HB-1D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12132080 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3945514
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Los tubos de incubación de hibridación de la serie HI-200 son versátiles y están disponibles en múltiples formatos de tubos; mezcle y combine tamaños dentro de un instrumento para satisfacer diferentes rendimientos, usuarios y aplicaciones. Los tubos de hibridación de vidrio reducen los volúmenes, simplifican el lavado y mejoran las señales.
  • Se pueden acomodar tubos y otros accesorios al mismo tiempo para usos múltiples.
  • Volumen de sonda bajo, incluso con tubos de vidrio grandes.
  • La rotación y el diseño garantizan que se puedan utilizar y recuperar volúmenes tan bajos como 5 ml.
  • Los tubos ranurados únicos con velocidad de rotación de tubo de 0 a 20 rpm se pueden controlar para adaptarse a su aplicación.
  • Seguro radioactivo (la carcasa protectora y el diseño del tubo antigoteo minimizan el riesgo para el usuario).
  • El vidrio de borosilicato grueso proporciona durabilidad.
  • Diseño antigoteo, seguro y cómodo, de fácil vertido.
  • Las tapas de los extremos selladas con junta tórica garantizan que no haya fugas.
  • El tapón de rosca de escape ofrece una apertura fácil sin problemas de vacío.
  • Los conjuntos de tubos cuentan con adaptadores para sostener varios tubos de vidrio pequeños para una mayor capacidad.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 44 mm
Para utilizar con (equipo) Hibridizador HB-1D
Longitud (imperial) 8,66 in
Tipo de tapón Tapón de rosca
Longitud (métrico) 220 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de hibridación