Learn More
Cole-Parmer™ Enfriador/calentador de bloque CB-200D
Código de producto. 11904248
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11904248 De 0 °C a 40 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11904248 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3662017
Mantenga de forma segura las muestras biológicas con el enfriador/calentador de bloque CB-200D.
  • Diseñado para mantener muestras biológicas de forma segura entre 4 y 37 °C
  • La alarma suena cuando se alcanza la temperatura establecida y finaliza el tiempo transcurrido.
  • La pantalla LED de cinco dígitos se puede configurar para°C o°F
  • 30 min. Tiempo de enfriamiento a 4 °C
  • Elija entre una amplia gama de insertos de bloque de aluminio intercambiables
  • Garantía de 3 años
  • Número de pieza anterior FBLOCKICE
Este enfriador/calentador de bloque de sobremesa es ideal para incubar tubos de muestra a temperaturas que oscilan entre 32 y 104 °F (0 y 40 °C). El Isotemp™ El control de temperatura garantiza que todo el contenido se mantenga a una temperatura uniforme, ya sea frío o caliente. El temporizador de cuenta regresiva/progresiva integrado con alarma audible permite programar hasta nueve días y no comenzará hasta que se alcance una temperatura estable.
Usar con Dri-Block™ insertos de aluminio para mantener la estabilidad de la temperatura de ±0,2 °C. La unidad admite dos insertos de ancho simple o un inserto de ancho doble. Una tapa de plástico oscura protege los reactivos sensibles a la luz y ayuda a mantener la temperatura de la muestra.
Tenga en cuenta: A partir de junio de 2022, la Techne El modelo del bloque de enfriamiento/calentamiento número FBLOCKICE ahora ha sido renombrado Cole-Parmer bajo el número de modelo CB-200D. Todas las mismas excelentes características y especificaciones, sólo que con un aspecto nuevo y mejorado.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bloques de aluminio
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 240 x 225 mm
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 8,9 in
Altura (métrico) 225 mm
Peso (imperial) 6.6 lb.
Peso (métrico) 3 kg
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Tensión 100/230V
Frecuencia 50/60 Hz