Learn More
Techne™ Concentrador de muestras de 96 pocillos
Código de producto. 11503869
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
25°C a 200°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11503869 25°C a 200°C cada uno
1 options
Código de producto. 11503869 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 3662041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Concentran rápidamente varias muestras en un bloque a la vez
  • La posición variable de la aguja se adapta a varios insertos Dri-Block™
  • Las agujas, el bloque y el calentador de bloque se venden por separado
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) 25°C a 200°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 295 x 240 x 530 mm