Learn More
Techne™ Inserto de termobloque de aluminio Dri-Block™
Código de producto. 15320615
Change view
Click to view available options
No. of Places:
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places unitSize
15320615 20 cada uno
1 options
Código de producto. 15320615 Proveedor Techne™ N.º de proveedor 3662087
Los termobloques de aluminio de diseño preciso ofrecen una excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Descripción Pocillos de fondo plano
Material Aluminio anodizado
No. of Places 20
Tipo Insertar bloque
Fondo del pocillo (imperial) 0,79 in
Fondo del pocillo (métrico) 20 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,47 in
Diámetro del pocillo (métrico) 12 mm