Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de bloque seco serie BH-250
Código de producto. 15295607
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente de +5 ° a 100 °C
N.º de bloques:
2
Tipo de controlador:
Digital, control doble; 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) N.º de bloques Tipo de controlador unitSize
15295607 Ambiente de +5 ° a 100 °C 2 Digital, control doble; 100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15295607 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3662006
Elija un calentador y, a continuación, los bloques que se adapten a sus necesidades de aplicación.
  • Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Ocupan menos espacio de almacenamiento, —su superficie liviana y plana permite apilar las unidades cuando no están en uso
Utilice estos calentadores como fuente de temperatura seca y constante para diversas aplicaciones de laboratorio e investigación. Todos los modelos tienen luces indicadoras independientes para mostrar la alimentación principal, la acción del calentador y la desconexión por exceso de temperatura. El ''número de bloques aceptados'' en la tabla de pedidos indica la cantidad de bloques de ancho simple aceptados por cada calentador de bloque. Un calentador que acepta dos bloques de ancho simple aceptará un bloque de ancho doble. Utilice modelos de tres y cuatro bloques para aplicaciones de alto rendimiento, como la demanda química de oxígeno (DQO).
Especificaciones
Tipo de controlador Digital, control doble; 100 °C
Admite Tubos y placas de muestra
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tipo Bloque calefactor
Incluye Herramienta de extracción de bloques, cable de alimentación
Modelo 36620-06
N.º de bloques 2
Anchura (métrico) 35.6 cm
Altura (métrico) 10.5 cm
Fondo (métrico) 26 cm
Tensión 230 V