Learn More
Tecalcet Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Tecalcet Hydrochloride (R 568 Hydrochloride), an orally active calcimimetic compound, allosterically and positively modulates the calcium-sensing receptor (CaSR). Tecalcet Hydrochloride (R 568 Hydrochloride) increases the sensitivity to activation by extracellular Ca2+.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tecalcet Hydrochloride |
| CAS | 177172-49-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H23Cl2NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | R-568 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (146.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H](NCCCC1=CC=CC=C1Cl)C2=CC=CC(OC)=C2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 340.29 |
| Mostrar más |