Learn More
Tecadenoson, MedChemExpress
Código de producto. 16497838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497838 10 mg 10 miligramos
16440308 5 mg 5 miligramos
16437666 100 mg 100 miligramos
16403797 50 mg 50 miligramos
16403676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19661
MedChemExpress Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Tecadenoson (CVT-510) is a selective A1 adenosine receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tecadenoson
CAS 204512-90-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19N5O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo CVT-510
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.49 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@H]4COCC4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 337.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.33
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation