Learn More
Tebuthiuron, TRC
Código de producto. 30413362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413362 2.5 g 2.50 g
30412814 250 mg -
30409810 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0136202.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34014-18-1
Fórmula molecular C9 H16 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Sinónimo Spike, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N,N′-dimethylurea
Nombre IUPAC 1-(5-tert-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-dimetilurea
SMILES CNC(=O)N(C)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuthiuron
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1045