Learn More
Tebutam, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebutam |
| CAS | 35256-85-0 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanamide','2,2-dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)- (9CI','ACI), 2,2-Dimethyl-N-(1-methylethyl)-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), Butam, Comodor, N-Benzyl-N-isopropylpivalamide, N-Benzyl-N-isopropyltrimethylacetamide, Tebutam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO/c1-12(2)16(14(17)15(3,4)5)11-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)N(Cc1ccccc1)C(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2,2-dimetil-N-propan-2-ilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 233.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.178 |