Learn More
metabolito M1 de tebufloquina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30314638 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30314638 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17179500
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebufloquin Metabolite M1
CAS 1403836-05-4
Nombres de analitos o componentes Tebufloquin Metabolite M1
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H18 F N O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 6-(1,1-Dimethylethyl)-8-fluoro-2,3-dimethyl-4(1H)-quinolinone, Tebufloquin Metabolite M1;
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18FNO/c1-8-9(2)17-13-11(14(8)18)6-10(7-12(13)16)15(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,17,18)
SMILES CC1=C(C)C(=O)c2cc(cc(F)c2N1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 6-terc-butil-8-fluoro-2,3-dimetil-1H-quinolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 247.3079
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1372 g/mol