Learn More
Tebufenpyrad, TRC
Código de producto. 30135459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135459 10 g 10 g
18004030 1 g 1 g
18031920 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01350010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119168-77-3
Fórmula molecular C18 H24 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 333.86
Sinónimo 4-Chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), AC 801757, Fenpyrad, Masai, MK 239, N-(4-tert-Butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide, Oscar, Pyranica, Tebufenpyrad, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC N-[(4-tert-butilfenil)metil]-4-cloro-5-etil-2-metilpirazol-3-carboxamida
SMILES CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(cc2)C(C)(C)C)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebufenpyrad
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-6-14-15(19)16(22(5)21-14)17(23)20-11-12-7-9-13(10-8-12)18(2,3)4/h7-10H,6,11H2,1-5H3,(H,20,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1608