Learn More
Tebufenozida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebufenozide |
| CAS | 112410-23-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H28 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid','3,5-dimethyl-','1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide (9CI','ACI), 1-tert-Butyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazine, 3,5-Dimethylbenzoic acid N-tert-butyl-N-(4-ethylbenzoyl)hydrazide, Confirm, Mimic, Mimic 240LV, Mimic 700WP, RH 5992, Romdan, Tebufenozide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N2O2/c1-7-17-8-10-18(11-9-17)20(25)23-24(22(4,5)6)21(26)19-13-15(2)12-16(3)14-19/h8-14H,7H2,1-6H3,(H,23,25) |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-tert-butilo-N'-(4-etilbenzoilo)-3,5-dimetilbenzohidracida |
| Peso molecular (g/mol) | 352.47 |
| Mostrar más |