Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebufenozide |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 112410-23-8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 192°C to 194°C |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | N′-(4-Ethylbenzoyl)-3,5-dimethyl-N-(1,1-dimethylethyl)benzoylhydrazide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 352.47 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |