Learn More
Tebufenozida 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30317182 1 mL
1 options
Código de producto. 30317182 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA17178800AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebufenozide
CAS 112410-23-8
Nombres de analitos o componentes Tebufenozide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H28 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-dimethyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide (9CI, ACI), 1-tert-Butyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazine, 3,5-Dimethylbenzoic acid N-tert-butyl-N-(4-ethylbenzoyl)hydrazide, Confirm, Mimic, Mimic 240LV, Mimic 700WP, RH 5992, Romdan, Tebufenozide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O2/c1-7-17-8-10-18(11-9-17)20(25)23-24(22(4,5)6)21(26)19-13-15(2)12-16(3)14-19/h8-14H,7H2,1-6H3,(H,23,25)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C
Nombre IUPAC N-tert-butilo-N'-(4-etilbenzoilo)-3,5-dimetilbenzohidracida
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 352.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.2151 g/mol