Learn More
Tebuconazol-terc-butilhidroxi 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326727 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326727 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17178750AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuconazole-tert-butylhydroxy
CAS 212267-64-6
Nombres de analitos o componentes Tebuconazole-tert-butylhydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H22 Cl N3 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Pentanediol, 5-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, HWG 2061
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22ClN3O2/c1-15(2,10-21)16(22,9-20-12-18-11-19-20)8-7-13-3-5-14(17)6-4-13/h3-6,11-12,21-22H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-2,2-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentano-1,3-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 323.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1401 g/mol