Learn More
Tebuconazol, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16379257 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16379257 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16379257 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2056
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Folicur107534-96-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folicur
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 107534-96-3, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C16H22ClN3O
Número MDL MFCD02674797
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI PXMNMQRDXWABCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN1C=NC=N1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentano-3-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 307.82
PubChem CID 86102
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:83779
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEBUCONAZOLE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio