Learn More
Tebuconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16451446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451446 200 mg 200 miligramos
16442289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0852
 Artículo restringido
MedChemExpress Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuconazole
Forma física Solid
CAS 107534-96-3
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22ClN3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.43 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN2C=NC=N2
Peso molecular (g/mol) 307.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.82
Porcentaje de pureza 99.64%