Learn More
Tebuconazol, Fluka™
Código de producto. 16262902 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16262902 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16262902 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R1618100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuconazole
Envase Frasco de vidrio
CAS 107534-96-3
Color Amarillo
pH 6.0
Punto de fusión 102°C
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 307.82
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico