Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tebuconazol
Código de producto. 16600842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16600842 5 g 5 g
16690832 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16600842 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463260050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 307.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107534-96-3
Fórmula molecular C16H22ClN3O
Peso molecular (g/mol) 307.82
Número MDL MFCD02674797
Clave InChI PXMNMQRDXWABCY-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]pentan-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuconazole
Punto de fusión 102.0°C to 105.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.82
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tebuconazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tebuconazole